Learn More
Hydroxyde de carbonate de magnésium tétrahydraté, poudre blanche, MgO environ .40-43,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357658
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357658 500 g 500g
11367658 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11357658 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033333.36
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 39409-82-0 | C4H10Mg5O18 | 467.63 g/mol
Magnesium carbonate hydroxide tetrahydrate is used as a mixture with huntite and as filler in polymers. It acts as a flame retardant and fire retardant additive for polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39409-82-0
Formule moléculaire C4H10Mg5O18
Poids moléculaire (g/mol) 467.63
Numéro MDL MFCD00149783
Clé InChI YMKSTRLFWJQKFP-UHFFFAOYSA-D
Synonyme Magnesium carbonate, basic, Magnesium hydroxide carbonate
Nom IUPAC pentamagnesium(2+) tetrahydrate dihydroxide tetracarbonate
SMILES O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium carbonate hydroxide tetrahydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage MgO approx.40-43.5%
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 467.67 (395.58 Anhydrous)
Qualité Réactif