Learn More
Chlorure de magnésium, ultra sec, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398547 50 g 50g
11388547 10 g 10g
11378547 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11398547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035709.18
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7786-30-3 | Cl2Mg | 95.21 g/mol
Magnesium chloride is generally used as a Lewis acid catalyst. It is used as a flocculating agent, analytical reagent, anesthetic for cephalopods, and also in various magnesium cements, and ceramics. It is used for dust control, and road stabilization. It is used in fire extinguishers, polymerase chain reaction (PCR) and hydrogen storage. It is a precursor for magnesium metal and other magnesium compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7786-30-3
Formule moléculaire Cl2Mg
Poids moléculaire (g/mol) 95.21
Numéro MDL MFCD00011106
Clé InChI TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
CID PubChem 5360315
ChEBI CHEBI:6636
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium chloride
Point de fusion 714°C
Note relative au nom Ultra dry
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Billes
Quantité 50 g
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 2.32 g/mL
Formule linéaire MgCl2
Merck Index 14,5662
Informations sur la solubilité Highly soluble in water with evolution of heat. Slightly soluble in acetone and pyridine.
Nom IUPAC magnésium ; dichlorure
Poids de la formule 95.22
Pourcentage de pureté 99.99%