Learn More
Solution modifiante de matrice magnésienne, 99,9995 %, Solstice
Description
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
- acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
- la préparation de l’échantillon pour l’analyse des traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos TraceSELECT produits Ultra pour l’analyse ultra-trace à des niveaux ppb et même ppt sont produits par distillation sub-bouillante
- Les acides, bases et sels de la TraceSELECT série ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la gamme des traces PPB (μG/kg)
- conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
- les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Magnesium matrix modifier solution |
| CAS | 13446-18-9 |
| Quantité | 100 mL |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.9995% |
| Numéro MDL | MFCD00085308 |
| Numéro UN | UN3264 |
| Beilstein | 4948473 |
| Synonyme | Magnesium Nitrate, Nitric Acid Solution, Magnesium Modifier |
| Formule InChI | 1S/Mg |
| Clé InChI | FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?