Learn More
Oxyde de magnésium, 95 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394898
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394898 500 g 500g
11374898 100 g 100g
11384898 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11394898 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043195.36
 Article restreint
Estimated Shipment: 18-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1309-48-4 | MgO | 40.30 g/mol
For plasma spraying, Refractory applications, electrical insulation, pharmaceuticals, cosmetics, paper manufacture, adsorption and catalysis, and in semiconductors, reflector in optical instruments. Magnesium oxide is used as a laboratory reagent and an insulator in industrial cables. It acts as a reference material for calorimetry. It is widely used as a basic refractory material for crucibles, a protective coating in plasma displays, an oxide barrier in spin-tunneling devices, an optical material, a component of tubular construction in heating elements, and also in libraries for preserving books. Magnesium oxide microspheres used in enrichment method of polycyclic aromatic hydrocarbons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Pour la pulvérisation de plasma, les applications réfractaires, l’isolation électrique, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, la fabrication du papier, l’adsorption et la catalyse et dans les semi-conducteurs, le réflecteur dans les instruments optiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-48-4
Formule moléculaire MgO
Poids moléculaire (g/mol) 40.30
Numéro MDL MFCD00011109
Clé InChI CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
CID PubChem 14792
Nom IUPAC oxomagnésium
SMILES O=[Mg]
Spécification
Point d’ébullition 3600°C
Nom chimique ou matériau Magnesium oxide
Point de fusion 2852°C
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.736
Plage de pourcentage du dosage 95% min
Densité 3.58 g/mL
Merck Index 14,5677
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water,(solubility increased by CO2); Soluble in acids and ammonium salt solution; Insoluble in alcoholSoluble in acid and ammonia; Insoluble in water and ethanol.
Poids de la formule 40.3
Pourcentage de pureté ≥95%