Learn More
Oxyde de magnésium, graisse blanche, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11314908
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11314908 25 g 25g
11304908 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11314908 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043196.14
 Article restreint
In Stock
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pour dépôt sous vide
Magnesium oxide is used as a laboratory reagent, and a good reference white color for colorimetry. Magneisum oxide microspheres is used for enrichment method of polycyclic aromatic hydrocarbons. It is also used in groundwater studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1309-48-4
Formule moléculaire MgO
Poids moléculaire (g/mol) 40.30
Numéro MDL MFCD00011109
Clé InChI CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
CID PubChem 14792
Nom IUPAC oxomagnésium
SMILES O=[Mg]
Specifications
Point d’ébullition 3600°C
Nom chimique ou matériau Magnesium oxide
Point de fusion 2852°C
Forme physique Grumeau fusionné
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.736
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 3.58 g/mL
Merck Index 14,5677
Informations sur la solubilité Soluble in HCl and dilute acids. Insoluble in water and ethanol.
Poids de la formule 40.3
Pourcentage de pureté 99.95%