Learn More
Oxyde de magnésium, graisse blanche, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11396988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396988 100 g 100g
11386988 25 g 25g
11376988 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11396988 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014684.22
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour les dépôts sous vide
Magnesium oxide is used as a refractive material, which is physically and chemically stable at higher temperature. Magnesium oxide is a raw material for producing portland cement. It is also used in agricultural, chemical construction, environment al and other industrial applications. It is also used in medicine, colorimetry, industrial cables, heating elements, ceramics, spin-tunneling devices, and several other materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-48-4
Formule moléculaire MgO
Poids moléculaire (g/mol) 40.30
Numéro MDL MFCD00011109
Clé InChI CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
CID PubChem 14792
Nom IUPAC oxomagnésium
SMILES O=[Mg]
Spécification
Point d’ébullition 3600°C
Nom chimique ou matériau Magnesium oxide
Point de fusion 2852°C
Couleur Blanc
Forme physique Grumeau
Quantité 100 g
Indice de réfraction 1.736
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis)
Densité 3.58 g/cm3 at 20°C
Informations sur la solubilité Soluble in acid and ammonia. Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 40.3