Learn More
Substrat d’oxyde de magnésium, 10 x 10 x 1 mm, poli d’un côté, 100 orientation, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
5 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388847 5 Ea. 5 pièces
11378847 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11388847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 038503.KU
 Article restreint
Estimated Shipment: 18-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1309-48-4 | MgO | 40.30 g/mol
Magnesium oxide substrate is used widely in high temperature superconductor. It is also used as deposition of ferro electric thin film coatings on magnesium oxide substrates. It is also growing applications for MgO in the field of plasma display panel (PDP) technology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-48-4
Formule moléculaire MgO
Poids moléculaire (g/mol) 40.30
Numéro MDL MFCD00011109
Clé InChI CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
CID PubChem 14792
Nom IUPAC oxomagnésium
SMILES O=[Mg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Oxide Substrate
Note relative au nom Polished One Side
Couleur Blanc
Forme physique Plaque
Quantité 5 Ea.
Odeur Odorless
Informations sur la solubilité Soluble in acid,ammonia. Insoluble in alcohol.