Learn More
Magnesium powder, -20+100 mesh, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11366667
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 g
1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
7439-95-4
Mg
24.30
MFCD00085308
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
5462224
CHEBI:25107
magnesium
[Mg]
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
7439-95-4
Mg
24.30
MFCD00085308
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
5462224
CHEBI:25107
magnesium
[Mg]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Assay Percent Range 99.8% (metals basis)
Linear Formula Mg
Quantity 250 g
Mesh Size -20+100 Mesh
Chemical Name or Material Magnesium powder
compliance-icons
Identifiant produit
  • Magnesium powder
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Flammable solid Category 1
  • Pyrophoric solid Category 1
  • Substance which\, in contact with water\, emits flammable gases Category 1
Mention de danger
  • H228-Flammable solid.
  • H250-Catches fire spontaneously if exposed to air.
  • H260-In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously.
Conseils de prudence
  • P223-Do not allow contact with water.
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P222-Do not allow contact with air.
  • P231+P232-Handle under inert gas. Protect from moisture.
  • P422-Store contents under .
  • P501-Dispose of contents/container to .