Learn More
Sulfate de magnésium heptahydraté, ACS, 98,0 -102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377337 100 g 100g
11367337 500 g 500g
11357337 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11377337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011596.22
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour ignifugation, les textiles et le support de catalyseur
Magnesium sulfate produced by appropriate process finds use in several pharmaceutical preparations of magnesium, usually known as epsom salt. It is used as a micronutrient in agriculture, brewing salt in production of certain alcoholic products, electrolyte to prepare metal salts, coagulant, and ingredient in bath salts for use in floatation therapy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-99-8
Formule moléculaire H14MgO11S
Poids moléculaire (g/mol) 246.47
Numéro MDL MFCD00149785
Clé InChI WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
CID PubChem 24843
ChEBI CHEBI:31795
Nom IUPAC sulfate de magnésium heptahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium sulfate heptahydrate
Note relative au nom heptahydrate
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Aspect White crystals
Plage de pourcentage du dosage 98.0-102.0%
Densité 1.68 g/cm3 at 20°C
Informations sur la solubilité Soluble in in water and acid. Slightly soluble in alcohol and glycerol.
Poids de la formule 246.48 (120.37 Anhydrous)
Qualité ACS