Learn More
Sulfate de magnésium hydraté, Puratronic™, 99,997 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11376907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11376907 10 g 10g
11366907 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11376907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010801.09
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 22189-08-8 | MgO4S | 120.36 g/mol
Magnesium sulfate is used as an anticonvulsant, a cathartic, and an electrolyte replenisher in the treatment of pre-eclampsia and eclampsia. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22189-08-8
Formule moléculaire MgO4S
Poids moléculaire (g/mol) 120.36
Numéro MDL MFCD00149787
Clé InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
CID PubChem 24083
ChEBI CHEBI:32599
Nom IUPAC magnésium ; sulfate
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium sulfate hydrate
Couleur Blanc
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 10 g
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 1.68 g/mL
Merck Index 14,5691
Informations sur la solubilité Soluble in water (360mg/ml at 20°C),ether (11.6mg/ml at 18°C),alcohol,and glycerin. Insoluble in acetone.
Poids de la formule 120.37 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.997%
Qualité Puratronic