Learn More
Mal-amido-peg6-NHS, TRC
Code produit 30469110
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30469110 10 mg 10mg
30470006 100 mg 100mg
30472245 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30469110 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM11105310MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1137109-21-7
Formule moléculaire C26H39N3O13
Synonyme Maleimide-PEG6-succinimidyl ester∣N-Hydroxysuccinimidyl-(polyéthylène glycol) 6-Maleimide∣SM(PEG)6
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001
Poids moléculaire 601.6
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité 10 mg