Learn More
Acide malonique-1,2,3-13C3, TRC
Code produit 30483827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30483827 10 mg 10mg
30481824 100 mg 100mg
30470208 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30483827 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM15800910MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102342-85-8
Formule moléculaire 13C3H4O4
Poids moléculaire (g/mol) 107.04
Synonyme Propanedioic Acid-1,2,3-13C3, 1,3-Propanedioic Acid-1,2,3-13C3, Carboxyacetic Acid-1,2,3-13C3, Dicarboxymethane-1,2,3-13C3, Methanedicarboxylic Acid-1,2,3-13C3, NSC 8124-2-1,2,3-13C3, [1,2,3-13C3]-Malonic acid
SMILES O[13C]([13C]([H])([H])[13C](O)=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Malonic Acid-1,2,3-13C3
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i1+1,2+1,3+1