Learn More
Sel disodique d’acide malonique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11346249
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11346249 25 g 25g
11356249 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11346249 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044841.14
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 141-95-7 | C3H2Na2O4 | 148.025 g/mol
Malonic acid disodium salt is used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-95-7
Formule moléculaire C3H2Na2O4
Poids moléculaire (g/mol) 148.025
Numéro MDL MFCD00002708
Clé InChI PRWXGRGLHYDWPS-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium malonate, disodium malonate, propanedioic acid, disodium salt, malonic acid disodium salt, disodium propanedioate, malonic acid, sodium salt, unii-9qwe64m39h, propanedioic acid, sodium salt 1:2, malonic acid, disodium salt, dicarboxymethane disodium salt
CID PubChem 8865
ChEBI CHEBI:62983
Nom IUPAC Disodium ; Propanedioate
SMILES C(C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Malonic acid disodium salt
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in water (148g/L at 20°C).
Poids de la formule 148.03
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre