Learn More
MANF Antibody, HRP, R&D Systems™
Code produit 18614507 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18614507 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18614507 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP299775H
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MANF Polyclonal specifically detects MANF in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène MANF
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué HRP
Formule PBS
Alias de gène Arginine-Rich Protein, arginine-rich, mutated in early stage tumors, ARMET, ARP, mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor, Protein ARMET
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human MANF (Accession#: NP_006001.3; Met1-Leu182)
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Biologically Active Proteins, Cancer, DNA Repair
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7873
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG