Learn More
Complement C3a Antibody (6E8), Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18611487 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611487 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18611487 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP317998APC
 Article restreint
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Complement C3a Monoclonal specifically detects Complement C3a in Human samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Complement C3a
Applications ELISA, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 6E8
Conjugué APC
Dilution Western Blot, ELISA
Formule PBS
Alias de gène Acylation Stimulating Protein, acylation-stimulating protein cleavage product, AHUS5, ARMD9, ASP, C3, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1, C3a, C3a anaphylatoxin, C3adesArg, C3b, C3bc, C3-beta-c, complement C3, Complement C3 alpha chain, Complement C3 beta chain, Complement C3b alpha' chain, Complement C3c alpha' chain fragment 1, Complement C3c alpha' chain fragment 2, Complement C3d fragment, Complement C3dg fragment, Complement C3f fragment, Complement C3g fragment, complement component 3, complement component C3, complement component C3a, complement component C3b, CPAMD1, EC 3.4.21.43, epididymis secretory sperm binding protein Li 62p, HEL-S-62p, prepro-C3
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant netrin domain of human C3. UniProt: P01024
Méthode de purification Protein G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Apoptosis, Autoimmune Diseases, Diabetes Research, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cells
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 718
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus