Learn More
OSTM1 Antibody, R&D Systems™
Code produit 18604186 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18604186 100 μg 100µL
18641916 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18604186 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP299662100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.09€
    307.65€ / 100µL
    Save 36.44€
    10% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
OSTM1 Polyclonal specifically detects OSTM1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène OSTM1
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution ELISA 1:1000-1:2000
Formule 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gène GIPN, GLGAIP-interacting protein N terminus, grey-lethal osteopetrosis, HSPC019, OPTB5, osteopetrosis associated transmembrane protein 1, osteopetrosis-associated transmembrane protein 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human OSTM1 (Accession#: NP_054747.2; Met 1-Pro 284)
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 28962
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus