Learn More
Iodure de manganèse(II), ultra sec, 99,99 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
Dans une ampoule sous argon
Flacon en plastique ; ampoulé sous argon
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11318557 2 g Dans une ampoule sous argon 2g
11308557 10 g Flacon en plastique ; ampoulé sous argon 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11318557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035710.04
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Souvent utilisé dans l’industrie de l’éclairage, c’est une source de ses produits dérivés.
It is often used in the lighting industry and it is a source of its derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-33-2
Formule moléculaire I2Mn
Numéro MDL MFCD00016225
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) iodide
Point de fusion 638°C
Forme physique Poudre/paillettes
Quantité 2 g
Conditionnement Dans une ampoule sous argon
Sensibilité Air, light, and moisture sensitive
Gravité spécifique 5
Densité 5
Formule linéaire MnI2
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 308.75
Pourcentage de pureté 99.99%