Learn More
R&D Systems™ MARCH2 Overexpression Lysate
Code produit 18251972 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18251972 0,1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18251972 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBL106998
 Article restreint
Estimated Shipment: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems.
The MARCH2 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC218593 and based on accession number NM_15415. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Quantité 0,1 mg
Tampon de stockage RIPA buffer
Pureté Protein
Spécificité du test Homo sapiens membrane-associated ring finger (C3HC4) 2 (MARCH2), transcript variant 2, mRNA.
Contenu et stockage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gamme de produits Novus
Protein State Native
À utiliser avec (application) Western Blot
Usage exclusivement réservé à la recherche