Learn More
Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 96 Deep Well Conical Bottom 2mL Storage Plate
Product Code. p-7075534
Click to view available options
Sterility:
Non-sterile
No. per Pack:
1
Unit Size:
Pack of 50
Product Code. 10534821
Brand: Greiner Bio-One 780270
Only null left
Add to basket
Add to basket
Suitable for cultivating bacteria or yeasts. Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 96 Deep Well Conical Bottom 2mL Storage Plate is also suitable for storing sample material.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-pyrogenic
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
  • Sealable with adhesive films and heat sealer
  • High temperature resistance
  • High chemical resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Format Standard
Lid Without Lid
Array 8 x 12
Autoclavable Not Autoclavable
Packaging Individually Wrapped
Binding Type Non Binding
Color Clear
Material Polypropylene
No. of Wells 96
Volume (Metric) Working 0.1 to 2.0 mL
Sterility Non-sterile
Total Volume (Metric) Well 2 mL
Well Shape Square, Conical Bottom (V-well)
Dnase Free Yes
Max. RCF 4800 x g (swinging bucket rotor)
No. per Case 50
No. per Pack 1
Quantity 50/Cs.
RNase Free Yes
Temperature Range (Metric) -196°C to +121°C
Well Color Clear
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.