Learn More
R&D Systems™ Mca-KPLGL-Dpa-AR-NH2 Fluorogenic Peptide Substrate
Code produit 18157290
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18157290 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18157290 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur ES010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.65€
    337.05€ / 1mg
    Save 38.60€
    10% Off
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Substrate for MMP-1, MMP-2, MMP-7, MMP-8, MMP-9, MMP-12, MMP-13, MMP-14, MMP-15, MMP-16, ADAM10, ADAM17/TACE, Cathepsin D, and Cathepsin E
  • The peptide substrate contains a highly fluorescent 7-methoxycoumarin group that is efficiently quenched by resonance energy transfer to the 2,4-dinitrophenyl group
  • Can be used to measure the activities of peptidases capable of cleaving an amide bond between the fluorescent group and the quencher group, causing an increase in fluorescence
  • Purity >95% by HPLC
  • The cleavage site is the peptide bond between Gly and Leu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits R&D Systems
Quantité 1 mg
Type de produit Mca-Lys-Pro-Leu-Gly-Leu-Dpa-Ala-Arg-NH2
Conditions de stockage Samples are stable for up to twelve months from date of receipt at -20° C to -70° C. The substrate can be aliquoted and stored -20° C to -70° C in a manual defrost freezer for six months. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Protect from exposure to direct light.
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.