Learn More
MCF-7 (human breast adenocarcinoma) Nuclear extract lysate, Non-denatured; Abnova
Product Code. 16069615
Click to view available options
Quantity:
50 μg
Unit Size:
50µg
Product Code. 16069615
Brand: Abnova L046V4.50ug
Western Blotting, Immunoprecipitation
Specifications
For Use With (Application) Immunoprecipitation, Western Blot
Tissue Mammary Gland, Breast
Description Nuclear extract cell lysate (non-denatured)
Lysis Buffer Buffer A: 10mM HEPES pH 7.9, 1.5mM MgCl2, 10mM KCl, 0.5 mM DTT. Buffer C: 20mM HEPES pH 7.9, 25%(v/v) Glycerol , 0.42M NaCl , 1.5mM MgCl2, 0.2 mM EDTA, 0.5 mM DTT & 0.5 mM PMSF. Buffer D : 20mM HEPES pH 7.9, 20%(v/v) glycerol, 50mM KCl, 0.2 mM EDTA, 0.5 mM DTT & 0.5 mM PMSF.
Preparation Method Nuclear extract was prepared by using a modified protocol of Dignam et al. Cells were Harvested and homogenized in Buffer A, and then centrifugated at 25,000 g for 20 minutes to remove cytoplasm and pellet the nuclei. The pellet was re-suspended in Buffer C, and then the suspensions were centrifuged to collect nuclear extract. The supernatant was dialyzed against Buffer D. The dialysate was then centrifuged, divided into aliquots, and stored at -80°C. The protein concentration was determined by the method of Bradford (Bio-Rad protein assay, microplate standard assay). The lysate was adjusted to 2 mg/ml.
Quality Control Testing 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantity 50 μg
Storage Buffer In Buffer D.
Host Species Human
Concentration 2.5 mg/mL
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Show More Show Less
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt