Learn More
Duran™ Éprouvettes graduées
Marque:  Duran™ 213990701
Informations supplémentaires : Poids : 1.10000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15271729
  • 169.00€ / 10 pièces
Expédition estimée
18-02-2020
Ajouter au panier
Spécification
Spécification
100mm
Glass
130 mL