Learn More
Duran™ Éprouvettes graduées
Marque:  Duran™ 213993407
Informations supplémentaires : Poids : 1.70000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15281729
  • 165.00€ / 10 pièces
Expédition estimée
11-07-2019
Ajouter au panier
Spécification
Spécification
200mm
Glass
250 mL
Vidéos