Description
MED19 Polyclonal specifically detects MED19 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Spécification
Spécification
| Antigène | MED19 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Formule | PBS (pH 7.0) |
| Alias de gène | LCMR1mediator of RNA polymerase II transcription subunit 19, Lung cancer metastasis-related protein 1, mediator complex subunit 19DT2P1G7, mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 19 homolog, mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 19 homolog (S. cerevisiae) |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MED19 fragment. |
| Méthode de purification | Antigen Affinity-purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?