Learn More
Adenosine Deaminase/ADA Antibody, Alexa Fluor™ 532, R&D Systems™
Code produit 18039707 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18039707 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18039707 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP298771AF532
 Article restreint
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Adenosine Deaminase/ADA Polyclonal specifically detects Adenosine Deaminase/ADA in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Adenosine Deaminase/ADA
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 532
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène ADA1, adenine deaminase, Adenosine aminohydrolase, adenosine deaminase, EC 3.5.4.4
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of human Adenosine Deaminase/ADA.
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 100
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus