Description
- Le MEM α peut être utilisé avec une variété de cellules de mammifère en suspension et adhérentes, notamment les kératinocytes, les astrocytes primaires de rat et les cellules de mélanome humaines.
Spécification
Spécification
| Classification | Défini chimiquement, Aucun composant d’origine animale |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Médias de culture cellulaire MEM |
| Serum Level | Sans sérum |
| Stérilité | Stérile |
| Sterilization Method | Stérilisation par filtration |
| Avec additifs | Faible teneur en glucose, Glutamine, Bicarbonate de sodium, Rouge de phénol |
| Sans additif | Exempt de ribonucléosides |
| Quantité | 500 mL |
| Culture Type | Monolayer Culture |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?