missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR Antibody (AMACR/4572R), Janelia Fluor™ 549, R&D Systems™

Code produit 18611620 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611620 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18611620 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308468JF549
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody

alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR Monoclonal specifically detects alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone AMACR/4572R
Conjugué Janelia Fluor 549
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène 2-methylacyl-CoA racemase, alpha-methylacyl-CoA racemase, CBAS4, EC 5.1.99.4, RACE, RM
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant full-length human alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR protein (Uniprot: Q9UHK6)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Lipid and Metabolism, Prostate Cancer, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23600
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.