Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Spécification
Spécification
| Melting Point | 179°C to 182°C |
| Color | White |
| Quantity | 5 g |
| Linear Formula | (CH3COO)2Hg |
| UN Number | UN1629 |
| Beilstein | 3563831 |
| Formula Weight | 318.68g/mol |
| Percent Purity | ≥98.0% |
| Grade | ACS Reagent |
| Packaging | Poly Bottle |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?