Learn More
1,3-diméthyl-2-nitrobenzène dans de l’éther méthyl-tert-butylique 250 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit 12986013 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12986013 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12986013 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur F113321
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene
Conditionnement Ampoule
CAS 81-20-9
Formule moléculaire C8H9NO2
Concentration 250 μg/mL
Clé InChI HDFQKJQEWGVKCQ-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 1,3-diméthyl-2-nitrobenzène
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Poids moléculaire (g/mol) 151.165
CID PubChem 6672
Quantité 1 mL