Få mere at vide
2,4,6-tribromophénol dans de l’éthanol 1,148 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12984555 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
5 mL
Pakningsstørrelse:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Pakningsstørrelse
12984555 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12984555 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F109891
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Tribromophenol
Conditionnement Ampoule
CAS 118-79-6
Formule moléculaire C6H3Br3O
Concentration 1148 μg/mL
Numéro MDL MFCD00002150
Clé InChI BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
Nom IUPAC 2,4,6-tribromophénol
Solvent or Matrix Ethanol
Poids moléculaire (g/mol) 330.80
CID PubChem 1483
Quantité 5 mL
ChEBI CHEBI:47696
Vis mere Vis mindre