Learn More
Picloram in Acetonitrile 100μg/mL, Fisher Chemical™
Code produit 12926413 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12926413 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12926413 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P848500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nom chimique ou matériau Picloram
Conditionnement Ampoule
CAS 2-1-1918
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C6H3Cl3N2O2
Concentration 100 μg/mL
Numéro UN 1648
Clé InChI NQQVFXUMIDALNH-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMILES C1(=C(C(=NC(=C1Cl)Cl)C(=O)O)Cl)N
Nom IUPAC 4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 241.45
CID PubChem 15965
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:34922
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Standard solution Picloram 100ug/ml in acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P330-Rincer la bouche.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .