Learn More
tert-Butyl-4-hydroxyanisole (mélange de 2- et 3- dans du méthanol) 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Conditionnement | Ampoule |
| CAS | 25013-16-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | tert-Butyl-4-hydroxyanisole (mixture of 2- and 3-in Methanol) |
| Formule moléculaire | C11H16O2 |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Clé InChI | MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O |
| Élément | tert-Butyl-4-hydroxyanisole (mixture of 2- and 3-in Methanol) |
| Nom IUPAC | 2-tert-butyl-4-méthoxyphénol |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Afficher plus |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Standard solution tert-Butyl-4-hydroxyanisole (mixture of 2- and 3-i)100ug/ml in methanol
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P361+P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?