Learn More
Triphénylphosphate dans de l’éther méthyl-tert-butylique 500 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit 12996013 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12996013 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12996013 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur F113331
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylphosphate (Triphenyl phosphate) 
Conditionnement Ampoule
CAS 115-86-6
Formule moléculaire C18H15O4P
Concentration 500 μg/mL
Numéro MDL MFCD00003031
Clé InChI XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC triphenyl phosphate
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Poids moléculaire (g/mol) 326.29
CID PubChem 8289
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:35033