Learn More
Aromatase Antibody, Alexa Fluor™ 594, R&D Systems™
Code produit 18003116 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18003116 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18003116 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB1001596AF594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    684.11€
    579.60€ / 0.1mL
    Save 104.51€
    15% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Aromatase Polyclonal specifically detects Aromatase in Human, Mouse, Primate, Rabbit, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Aromatase
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 594
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gène ARO1EC 1.14.14.1, Aromatase, AROsubfamily XIX (aromatization of androgens), CYARMGC104309, CYPXIX, cytochrome P450, family 19, subfamily A, polypeptide 1, Cytochrome P-450AROM, Estrogen synthase, microsomal monooxygenase
Symboles de gène(s) CYP19A1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide made to a C-terminal portion of the human Aromatase protein (between residues 400-502). [UniProtNo. P11511]
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Innate Immunity, Lipid and Metabolism, Neuroscience
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1588.0
Espèces cibles Human, Mouse, Primate, Rabbit, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Isotype IgG
Gamme de produits Novus