Learn More
Brady™ MetaLabel™ Series Metallic, Non-Metal Labels, B-480
Used to identify property from components to finished products. Brady™ MetaLabel™ Series Metallic, Non-Metal Labels are made of Metallic, Non-Metal Polyester.
Brand: Brady™ 104186
Description
- Available in various sizes
- Rubber-based Mondo Bondo™ adhesive for oily, greasy applications
Specifications
| UL Recognised; cUL Recognised | |
| Permanent Rubber | |
| Light Gray | |
| Roll | |
| Single-side Printable | |
| Label | |
| Asset Tracking, General and Industrial Identificationentification, Rating Plates | |
| 41.91 mm | |
| -70°C | |
| 10000 Label(s) / Roll | |
| Rectangle | |
| 38.1 x 19.05 mm (W x H) | |
| -70°C to +110°C | |
| 0.112 mm | |
| 19.05 x 38.10 mm | |
| 1.5 in. | |
| 38.10 mm | |
| 19.05 mm |
| Thermal Transfer Printable Labels | |
| None | |
| Satin | |
| Polyester (B-480) | |
| Thermal Transfer | |
| Non-sterile | |
| BBP81, i5100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers | |
| 2 | |
| THT-6-480-10 | |
| 10,000/Pk. | |
| 38.10 mm (W) x 19.05 mm (H) | |
| -94°F to +230°F | |
| 0.0044 in. | |
| 22.23 mm | |
| 0.75 in. | |
| 38.1 mm | |
| 0.75 in. | |
| THT-6-480-10 |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.