Learn More
Metanil Jaune, TRC
Code produit 30475913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30475913 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30475913 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3217781G
 Article restreint
Estimated Shipment: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acid Yellow 36
CAS 587-98-4
Formule moléculaire C18 H14 N3 O3 S . Na
Quantité 1 g
Synonyme Benzenesulfonic acid','3-[[4-(phenylamino)phenyl]azo]-','monosodium salt (9CI), Benzenesulfonic acid','m-(p-anilinophenylazo)-','sodium salt (6CI), C.I. Acid Yellow 36 (7CI), C.I. Acid Yellow 36','monosodium salt (8CI), 11363 Yellow, Acid Gold Yellow G, Acid Golden G, Acid Golden Yellow G, Acid Leather Yellow PRW, Acid Leather Yellow R, Acid Metanil Yellow G, Acid Metanil Yellow MT, Acid Yellow 36, Acid Yellow Metanil, Acid Yellow Metanilic, Aizen Metanil Yellow, Amacid Yellow M, BTK Metanil Yellow, Basacid Yellow 230, Basacid Yellow 232, Basacid Yellow 234, Borunil Yellow A-G, Brasilan Metanil Yellow, Bucacid Metanil Yellow, C Ext. Yellow 10, C.I. 13065, Calcocid Yellow MXXX, Cogilor Yellow 114.12, Colorosacid Yellow Methanilic, Conacid Yellow CK, Diacid Metanil Yellow, Dinacid Metanil Yellow, Duasyn Acid Yellow C 01, Dyacid Yellow M, Dycosacid Golden Yellow G, Dycosacid Metanil Yellow MT, Dycosacid Yellow MT, Egacid Yellow M, Egacid Yellow MA, Eniacid Metanil Yellow GN, Ext D & C Yellow 1, Ext D and C Yellow No. 1, Fabracid Yellow S-M, Fenazo Yellow M, Hidacid Metanil Yellow, Hispacid Yellow MG, Ichoacid Metanil Yellow R, Indacid Metanil Yellow, Japan Yellow 406, Japan Yellow No. 406, Java Metanil Yellow G, KI 406, Kemacid Metanil Yellow R, Kiton Orange MNO, Kiton Yellow MS, Lowalan Yellow 36, Metanil Yellow, Metanil Yellow 1955, Metanil Yellow 205, Metanil Yellow 216, Metanil Yellow 222, Metanil Yellow 23035, Metanil Yellow C, Metanil Yellow E, Metanil Yellow Extra, Metanil Yellow F, Metanil Yellow G, Metanil Yellow Griesbach, Metanil Yellow K, Metanil Yellow KRSU, Metanil Yellow M, Metanil Yellow M 3X, Metanil Yellow O, Metanil Yellow PL, Metanil Yellow R, Metanil Yellow S, Metanil Yellow Supra P, Metanil Yellow VS, Metanil Yellow WS, Metanil Yellow Y, Metanil Yellow YK, Metanile Yellow O, Metanilic Yellow, Methanil Yellow G, Methanyl yellow, Mitsui Metanil Yellow, Multacid Yellow M, Multicuer Yellow AM, Pacid Mentanil Yellow BG, Paper Metanil Yellow P, Remaderm Yellow HPR, Ritacid Metanil Yellow, Rybacel Yellow AM, Sandolan Yellow E-MY, Shikiso Metanil Yellow, Sodium 4'-anilinoazobenzene-3-sulfonate, Sodium m-(4-anilinophenylazo)benzenesulfonate, Sodium m-sulfonate-p-phenylazodiphenylamine, Solcoderm Yellow FM, Symulon Metanil Yellow, Takaoka Metanil Yellow, Tertracid Yellow M, Triacid Metanil Yellow, Triacid Metanil Yellow M, Tropaeolin G, Vicoacid Metanil Yellow, Vondacid Metanil Yellow G, Vopsider Metanil Yellow, Water Golden Yellow 028431, Yellow 406, Yellow Methanil, Yellow No. 406, Yodochrome Metanil Yellow
Formule InChI InChI=1S/C18H15N3O3S.Na/c22-25(23,24)18-8-4-7-17(13-18)21-20-16-11-9-15(10-12-16)19-14-5-2-1-3-6-14;/h1-13,19H,(H,22,23,24);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)N=Nc2ccc(Nc3ccccc3)cc2
Nom IUPAC sodium;3-[(E)-(4-anilinophényl)diazényl]benzènesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 375.38
Poids de la formule 375.0654