Learn More
PSMC3 Antibody (1G10B7) - BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit 18604347 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.025 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.03mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18604347 0.025 mL 0.03mL
18247374 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18604347 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2618020.025ml
 Article restreint
Estimated Shipment: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Monoclonal Antibody
PSMC3 Monoclonal specifically detects PSMC3 in Human, Rat, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène PSMC3
Applications Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone 1G10B7
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Formule PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène human immunodeficiency virus tat transactivator binding protein-1, MGC8487, proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, ATPase, 3,26S proteasome AAA-ATPase subunit RPT5, Proteasome 26S subunit ATPase 3, Proteasome subunit P50, TBP-126S protease regulatory subunit 6A, TBP1Tat-binding protein 1
Symboles de gène(s) PSMC3
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Purified recombinant fragment of human PSMC3 (AA: 53-152) expressed in E. Coli.
Poids moléculaire de l’antigène 49 kDa
Méthode de purification Protein G purified
Quantité 0.025 mL
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5702
Espèces cibles Human, Mouse, Monkey
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG1