Learn More
Copolymère d'acide méthacrylique et de méthacrylate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methacrylic Acid Copolymer Type C |
| CAS | 25086-15-1 |
| Formule moléculaire | ((C5 H8 O2)mon(C4 H6 O2)mon)co |
| Quantité | 250 g |
| Synonyme | Methacrylic Acid Copolymer Type A, Methacrylic Acid Copolymer Type B, Methacrylic Acid Copolymer Type C, 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, Methacrylic acid, polymer with methyl methacrylate (8CI), 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 2-methyl-2-propenoic acid (9CI), Methacrylic acid methyl ester, polymer with methacrylic acid (8CI), AR/P 610, AST 1, Acronal A 508, Acrypet MF 101, Altuglas HT 121, CP 19Y, Carboset XPD 1034, Carboset XPD 1234, Carboset XPD 1708, Carboset XPD 1708G, Copolymer of methylmethacrylate with methacrylic acid, Drugcoat L 100, Drugcoat S 100, Elvacite 1040, Elvacite 4055, Eudispert, Eudispert HV, Eudispert MV, Eudispert NV, Eudragit L, Eudragit L 100, Eudragit L 12.5, Eudragit S 100, Eudragit S 12.5, F 3031, F 303L, HL 370, KL 7177, M 14, M 14 (acrylic polymer), MMA8.5MAA-EL11, Metakril 14, Methacrylate copolymer L, Methacrylic acid-methyl methacrylate copolymer, Methacrylic acid-methyl methacrylate polymer, Methacrylic-methyl methacrylate polymers, Methyl methacrylate copolymer with methacrylic acid, Methyl methacrylate-methacrylic acid copolymer, Methyl methacrylate-methacrylic acid copolymers, Methyl methacrylate-methacrylic acid polymer, Methyl methacrylate-methacrylic acid polymers, OV 5300, P 118, P 118 (acrylic polymer), Poly(methacrylic acid-co-methyl methacrylate), Poly(methacrylic acid-methyl methacrylate), Poly(methyl methacrylate-co-methacrylic acid), Poly(methyl methacrylate-methacrylic acid), Rohagit S, Rohagit S-ENV, Rohagit SLV, S 100, SBP 5, SBP 5 (acrylic polymer), SOSK 102, SOSK 113.5, SOSZ 0.33.5, Synocryl 841S, Vitam 2M, Vitan 2M, XPD 1234 |
| SMILES | CC(=C)C(=O)O.CC(=C)C(=O)OC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 186.21 |
| Poids de la formule | 186.0892 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?