Learn More
Rift Valley Fever Virus Polymerase Antibody - BSA Free, R&D Systems™
Code produit 18604399 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.025 mg
0.1 mg
Conditionnement:
0.03mg
0.10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18604399 0.025 mg 0.03mg
18114388 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18604399 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2412240.025mg
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Rift Valley Fever Virus Polymerase Polyclonal specifically detects Rift Valley Fever Virus Polymerase in Virus samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Rift Valley Fever Virus Polymerase
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution ELISA 1 μg/mL
Formule PBS with 0.02% Sodium Azide
Alias de gène EC=2.7.7.48, Replicase, RVFV_sL_gp1, Transcriptase
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the amino terminus of the RVF virus Polymerase. The immunogen is located within amino acids 370 - 420 of Rift Valley Fever Virus Polymerase. Amino Acid Squence: VKDRPDERNRYHRVHL
Poids moléculaire de l’antigène 230 kDa
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.025 mg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Virus
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Isotype IgG
Gamme de produits Novus