Learn More
Chlorhydrate de méthoxylamine, 25-30 % dans une solution aqueuse, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Le chlorhydrate de méthoxyamine servait de réactif dans la préparation d’oximes d’O-méthyle et aussi dans la synthèse d’oximes d’O-méthyle à partir d’aldéhydes2 ou de cétones. Il sert également d’étalon interne pour les dosages de Prostaglandine par chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau. Soluble dans le DMSO et le méthanol.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methoxylamine hydrochloride |
| Densité | 1.1 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN3265 |
| Beilstein | 3589723 |
| Merck Index | 14,5989 |
| Informations sur la solubilité | Fully miscible in water. Soluble in DMSO and methanol. |
| Poids de la formule | 83.52 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 25 to 30% aq. Soln. |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.