Learn More
Chlorhydrate de méthoxylamine, TRC
Code produit 30481265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30481265 25 g 25g
30478780 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30481265 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM26272025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methoxylamine Hydrochloride
CAS 593-56-6
Formule moléculaire C H5 N O . Cl H
Quantité 25 g
Synonyme Hydroxylamine, O-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), Hydroxylamine, O-methyl-, hydrochloride (8CI, 9CI), (Aminooxy)methane hydrochloride, Hydroxylamine methyl ether hydrochloride, Methoxyamine hydrochloride, Methoxyammonium chloride, Methoxylamine hydrochloride, N-Methoxylamine hydrochloride, O-Methoxyamine hydrochloride, O-Methylhydroxyamine hydrochloride, O-Methylhydroxylamine hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/CH5NO.ClH/c1-3-2;/h2H2,1H3;1H
SMILES Cl.CON
Nom IUPAC O-méthylhydroxylamine;hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 83.52
Poids de la formule 83.0138