Learn More
Méthyle 2-chloro-4-iodonicotinate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15413828
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15413828 250 mg 250mg
15403828 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15413828 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57319.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 185041-05-8
Formule moléculaire C7H5ClINO2
Poids moléculaire (g/mol) 297.48
Numéro MDL MFCD04039871
Clé InChI FXGPTKSMXUWJGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-chloro-4-iodonicotinate, 2-chloro-4-iodo-nicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-4-iodo-, methyl ester, methyl 2-chloro-iodonicotinate, methyl 2-chloro-4-iodo-3-pyridinecarboxylate, methyl2-chloro-4-iodonicotinate, 2-chloro-4-iodonicotinic acid methyl ester, methyl 2-chloranyl-4-iodanyl-pyridine-3-carboxylate, methyl 2-chloro-4-iodopyridine-3-carboxylate, 3-pyridinecarboxylicacid,2-chloro-4-iodo-,methylester
CID PubChem 10851565
Nom IUPAC methyl 2-chloro-4-iodopyridine-3-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(Cl)N=CC=C1I
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-chloro-4-iodonicotinate
Point de fusion 81°C to 85°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 297.48
Pourcentage de pureté 97%