Learn More
Méthyle 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15448356
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448356 250 mg 250mg
15400279 1 g 1g
15410279 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15448356 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63537.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6966-01-4
Formule moléculaire C6H6BrN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 232.04
Numéro MDL MFCD00834964
Clé InChI CNXSIRHOIFRMOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate, 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, 2-amino-5-bromo-3-methoxycarbonyl pyrazine, methyl 3-amino-6-bromo-2-pyrazinecarboxylate, methyl 6-bromo-3-amino-2-pyrazinecarboxylate, methyl 3-amino-6-bromo-pyrazine-2-carboxylate, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-6-bromo-, methyl ester, 5-amino-2-bromo-6-pyrazinecarboxylic acidmethyl ester, 2-amino-5-bromopyrazine-3-carboxylic acid methyl ester, pubchem22386
CID PubChem 227251
Nom IUPAC 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate de méthyl
SMILES COC(=O)C1=NC(=CN=C1N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate
Point de fusion 172°C to 177°C
Couleur Blanc à jaune
Quantité 250 mg
Poids de la formule 232.03
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide