Learn More
3-bromothiophène-2-carboxylate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Le 3-bromothiophène-2-carboxylate de méthyle est utilisé comme intermédiaire pour la recherche pharmaceutique et chimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conservation au congélateur à (-20°C). Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 3-bromothiophene-2-carboxylate |
| Point de fusion | 50°C to 51°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 221.07 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Solide |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.