Learn More
Methyl 3-cyclohexenecarboxylate, 97%, Acros Organics™
Marque:  Acros Organics 452865000
Informations supplémentaires : CAS : 6493-77-2 Poids : 0.51000kg Transport : UN number : 3272 Chem class : 3 Pack group : III
Quantité. 500mL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15269786
  • 350.60€ / 500mL
Date dexpédition estimée
du fournisseur 02-01-2020
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
6493-77-2
140.18
methyl cyclohex-3-enecarboxylate, 3-cyclohexene-1-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-cyclohexenecarboxylate, 3-cyclohexene-1-carboxylic acid, methyl ester, methyl 3-cyclohexene-1-carboxylate, 1-carbomethoxy-3-cyclohexene, methyl 4-cyclohexenecarboxylate, methyl 1,2,3,6-tetrahydrobenzoate, 1,3-butadiene-methyl acrylate adduct, acmc-1bity
methyl cyclohex-3-ene-1-carboxylate
C8H12O2
IPUNVLFESXFVFH-UHFFFAOYSA-N
96926
COC(=O)C1CCC=CC1
Spécification
Methyl 3-cyclohexenecarboxylate
60°C
1.02
500mL
96% min. (GC)
methyl cyclohex-3-enecarboxylate, 3-cyclohexene-1-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-cyclohexenecarboxylate, 3-cyclohexene-1-carboxylic acid, methyl ester, methyl 3-cyclohexene-1-carboxylate, 1-carbomethoxy-3-cyclohexene, methyl 4-cyclohexenecarboxylate, methyl 1,2,3,6-tetrahydrobenzoate, 1,3-butadiene-methyl acrylate adduct, acmc-1bity
COC(=O)C1CCC=CC1
140.18
140.18
1.0200g/mL
Authentic
185.0°C
6493-77-2
C8H12O2
IPUNVLFESXFVFH-UHFFFAOYSA-N
methyl cyclohex-3-ene-1-carboxylate
96926
97%
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • Methyl 3-cyclohexenecarboxylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Documents