Learn More
Méthyle 5-bromo-2-(méthylthio)pyrimidine-4-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438906 1 g 1g
15458906 250 mg 250mg
15448906 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15438906 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64417.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 50593-91-4 | Molecular Formula: C7H7BrN2O2S | Molecular Weight: 263.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il peut être utilisé comme matière première pharmaceutique et comme matière intermédiaire.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (0,42 g/l).
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50593-91-4
Formule moléculaire C7H7BrN2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 263.11
Numéro MDL MFCD05664428
Clé InChI MYZJIEWTRJTWCD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylate, methylbromomethylsulfanylpyrimidinecarboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthiopyrimidine-4-carboxylate, methyl-5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarb, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarboxylate,97, 5-bromo-2-methylsulfanylpyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester
CID PubChem 2794729
SMILES COC(=O)C1=NC(SC)=NC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylate
Point de fusion 61°C to 64°C
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 910703
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water (0.42g/L).
Nom IUPAC methyl 5-bromo-2-(methylsulfanyl)pyrimidine-4-carboxylate
Poids de la formule 263.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide