Learn More
6-chloronicotinate de méthyle, TRC
Code produit 30473909
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30473909 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30473909 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2952755G
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 6-Chloronicotinate
CAS 73781-91-6
Formule moléculaire C7H6ClNO2
Quantité 5 g
Synonyme 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester, 2-Chloro-5-(methoxycarbonyl)pyridine, 6-Chloronicotinic Acid Methyl Ester, 6-Chloropyridine-3-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Chloropyridin-5-ylcarboxylate, Methyl 2-Chloropyridine-5-carboxylate, Methyl 6-Chloro-3-pyridinecarboxylate, NSC 78316
Formule InChI InChI=1S/C7H6ClNO2/c1-11-7(10)5-2-3-6(8)9-4-5/h2-4H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(Cl)nc1
Nom IUPAC 6-chloropyridine-3-carboxylate de méthyl
Poids moléculaire (g/mol) 171.58
Poids de la formule 171.0087