Learn More
alpha-Smooth Muscle Actin Antibody (ACTA2/791), Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18611686 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611686 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18611686 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP247698APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    653.57€
    555.45€ / 0.1mL
    Save 98.12€
    15% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
alpha-Smooth Muscle Actin Monoclonal antibody specifically detects alpha-Smooth Muscle Actin in Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow (Intracellular), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène alpha-Smooth Muscle Actin
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Classification Monoclonal
Clone ACTA2/791
Conjugué APC
Formule PBS
Alias de gène AAT6, actin, alpha 2, smooth muscle, aorta, actin, aortic smooth muscle, ACTSA, ACTVS, alpha 2 actin, alpha SMA, alpha smooth muscle actin, alpha-actin-2, alpha-SMA, a-sma, Cell growth-inhibiting gene 46 protein, growth-inhibiting gene 46, sma, smooth muscle actin
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human alpha-Smooth Muscle Actin protein (Uniprot: P62736)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Angiogenesis, Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Cellular Markers, Developmental Biology, Extracellular Matrix, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 59
Espèces cibles Human, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2a κ
Gamme de produits Novus