Learn More
Méthylcellulose, viscosité 15 cps, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15402307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15402307 100 g 100g
15412307 500 g 500g
15422307 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15402307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045490.22
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 9004-67-5 | C20H38O11 | 454.513 g/mol
Methyl cellulose is used as an emulsifying and suspending agent in cosmetics, pharmaceutics and the chemical industry. It is used therapeutically as a bulk laxative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9004-67-5
Formule moléculaire C20H38O11
Poids moléculaire (g/mol) 454.513
Numéro MDL MFCD00081763
Clé InChI YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
CID PubChem 51063134
Nom IUPAC (5R)-2,3,4-triméthoxy-6-(méthoxyméthyl)-5-[(2S)-3,4,5-triméthoxy-6-(méthoxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxane
SMILES COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl cellulose
Note relative au nom Viscosity: 15cPs
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Merck Index 14,6040
Informations sur la solubilité Soluble in cold water.