Learn More
Indole-4-carboxylate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322867 250 mg 250mg
11302867 1 g 1g
11312867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11322867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16021.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 39830-66-5 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39830-66-5
Formule moléculaire C10H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 175.187
Numéro MDL MFCD00191222
Clé InChI WEAXQUBYRSEBJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl indole-4-carboxylate, indole-4-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-4-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-indolecarboxylate, 4-indole-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-4-carboxylic acid, methyl ester, 4-methoxycarbonylindole, 4-methoxycarbonyl-1h-indole, indole-4-carboxylate, pubchem1705
CID PubChem 2733668
Nom IUPAC Méthyl 1-H-indole-4-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C2C=CNC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl indole-4-carboxylate
Point de fusion 68°C to 71°C
Quantité 250 mg
Beilstein 141826
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté 99%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche